Drucken
MEA Reinraum-Gesichtsmasken mit Schlaufe, BioClean™
Lieferant: Nitritex
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MEA210-2
NITRMEA210-2EA 622 EUR
NITRMEA210-2
MEA Reinraum-Gesichtsmasken mit Schlaufe, BioClean™
Masken Reinraum-Masken
Unsterile Gesichtsmasken mit Ohrschlaufe.
  • Hohe Bakterien-, Viren- und Partikelfiltrationseffizienz
  • Eingearbeitetes, flexibles Nasenband
  • Ultraschall-versiegelte Kanten
  • Ohrschlaufen zum schnellen An- und Ausziehen
  • Clip-Verbindungen zur schnellen und sicheren Befestigung am Hinterkopf sind separat erhältlich
Die BioClean™ MEA Reinraummaske mit Schlaufen bietet eine hohe Partikel- und Bakterienfiltrationseffizienz und wird aus reinraumkompatiblen Materialien hergestellt, um die Kontamination der kontrollierten Umgebung zu reduzieren. Die Maske verfügt über Ohrschlaufen zum schnellen An- und Ausziehen. (Clip-Verbindungen zur schnellen und sicheren Befestigung am Hinterkopf sind separat erhältlich; siehe Datenblatt).