Drucken
Untersuchungshandschuhe, Profile 3000™
Lieferant: Nitritex
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
PNA3103-M
NITRPNA3103-MEA 391 EUR
NITRPNA3103-M
Untersuchungshandschuhe, Profile 3000™
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren Handschuhe bieten eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Punktionen. Ideal for den Einsatz in medizinischen Bereichen.
  • Latexfrei, um die Auslösung von Typ-I-Allergien zu verhindern
  • Rollrand für ein leichteres Anziehen und Stabilität auf dem Arm
  • Strukturierte Oberfläche für bessere Griffigkeit
Zertifizierungen: Complies with the requirements of European Glove Standards EN420:2003 +A1:2009 and EN374-1:2016, EN374-5:2016 and EN421:2010 Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications, suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006. Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Verpackung: Jede Größe hat einen individuellen Barcodierung auf dem inneren Spenderkarton (EAN-13) und auf dem Karton (ITF-14), der die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme ermöglicht.