Drucken
Mercaptoethanol
Lieferant: G Bioscienes
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
P001
P001EA 48.8 EUR
P001
Mercaptoethanol
Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
MW: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 157
Melting Pt: –100 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 68
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004890
CAS-Nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=036d1c993bc18f5a77135726ecdbd76c605cc417&prid=web&clid=SAPDAM