Drucken
Avantor® Partisil SCX, HPLC-Säulen
Lieferant: Hichrom Limited
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
P10SCX-100AEA 1130 EUR
P10SCX-100A P10SCX-250A P10SCX-10C5 P5SCX-250A P5SCX-125A P5SCX-150A P10SCX-150A P10SCX-250AF P5SCX-100A P5SCX-100AM P5SCX-10C5 P5SCX-10CM5 P5SCX-250AF P5SCX-50A P10SCX-10C5-SK
Avantor® Partisil SCX, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Partisil® war eine der ersten kommerziell erhältlichen unregelmäßigen Silica mit einer großen Oberfläche, die ihr eine hohe Beladungskapazität verleiht.
  • Einfach in der Anwendung
  • Unregelmäßige poröse Silica
Avantor® Partisil® SCX ist eine starke Kationenaustauschphase auf Basis von Benzolsulfonsäuregruppen und ist über den pH-Bereich von 1,5 bis 7,0 stabil. Bei mittlerem pH-Wert wird die Verwendung einer Solvecon-Eluent-Konditionierungssäule empfohlen, um die Lebensdauer der Säule weiter zu verlängern. Geeignet für die Verwendung mit Nukleosiden, Aminosäuren, Polyaminen, Arzneimitteln und anderen kationischen Spezies.
Achtung! Bitte beachten: * Zur Verwendung mit der freistehenden Halterung HI-161 und dem Säulenverbinder HI-081, siehe „HPLC-Vorsäulenhalterung und Zubehör“.