Drucken
Harnstoff Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
P123-38EA 1681.15 EUR
P123-38
Harnstoff Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Harnstoff
Formel: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 132.7
MDL Number: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
Merck Index: 13,09935
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=62455afae7c29355c4ff33e9ad370faf78b9c80c&prid=web&clid=SAPDAM