Drucken
Glycerin Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
P137-33EA 70.05 EUR
P137-33
Glycerin Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Siedepunkt: 290
Melting Pt: 18.6
Flash-Pt: 177
MDL Number: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
Merck Index: 13,04497
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=481dd90ecbdec73cd4020432d3356161ebfe7681&prid=web&clid=SAPDAM