Drucken
Kollisionsgas Add-On Stickstoffgenerator
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3304886
PEAK3304886EA 2448 EUR
PEAK3304886
Kollisionsgas Add-On Stickstoffgenerator
Gasgeneratoren Stickstoff-Generatoren
Das Kollisionsgas Add-On wurde für den Betrieb mit einer Reihe von Generatoren entwickelt und versorgt die Kollisionszelle mit hochreinem Stickstoff mit einem Durchfluss von bis zu 200 cc/min.
  • Entfernt unsichere und umweltschädliche Zylinder aus dem Labor
  • Anzeige der Leistung und Warnungen auf dem Bildschirm zur Anzeige des Generatorstatus
  • Keine Gefahr, dass mitten in der Analyse das Gas ausgeht
  • Erforderlicher Einlassfluss von mindestens 4 L/min, N₂@95% und Einlassdruck von 116 psi
  • Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffgehalt: <1 ppm NMHC
  • Partikel: <0,01 µm, Gasauslass: 1×¹/₄" BSPP
  • Maximale Höhe: 3000 m und relative Luftfeuchtigkeit: 80% nicht kondensierend
  • Mindestlagertemperatur: –20 bis +60 °C
Mit einer eingestellten Reinheit von 99,999% erzeugt das Kollisionsgas Add-On einen hochwertigen Fluss ohne Reduzierung der Leistung unserer Stickstoffgeneratoren. Dadurch können Labore Stickstoff aus ihrem Generator beziehen, wodurch keine Gasflaschen für UHP-Stickstoff mehr erforderlich sind.
Kompatibel mit den aktuellen Systemen Genius XE35, XE70, Horizen 24, Infinity XE und Solaris XE.
Anwendungen: Thermo Orbitrap, Agilent Q-TOF, Agilent 6560 und Waters Xevo TQ Absolute.
Leise im Betrieb, Informationen zum Geräusch des „übergeordneten“ Stickstoffgenerators finden Sie in den „übergeordneten“ Spezifikationen.
Spannung: 240/100 VAC (Optionen: 120 bis 240 V), Stromverbrauch: 20 W@100 VAC/48 W@240 VAC, Stromstärke: 0,2 A, Frequenz: 50/60 Hz.
Lieferumfang: Lieferung mit 2 Jahren umfassender Herstellergarantie.