Drucken

Graphit

Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

09903700
PERC09903700EA 105 EUR
PERC09903700
Graphit
Graphit
Formel: C
MW: 12.01 g/mol
Melting Pt: 3827
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR