Drucken
Polarimeter-Küvetten
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
B0017054
PERCB0017054EA 2120 EUR
PERCB0017054
Polarimeter-Küvetten
Küvetten Spezialküvetten
Polarimeter-Küvetten für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Probenverlust.
  • Hohe Effizienz, thermostatisierbar
  • Einfach zu befüllen und zu entleeren, ohne Verlust der Probe
  • Die Einfüllöffnungen sind so angeordnet, dass die Flüssigkeit über die inneren Fensteroberflächen fließt
  • Die Fenster sind mit dem Küvettenkörper verschmolzen, für ein spannungsfreies Arbeiten
  • Die definierte Schichtdicke ist zur einfachen Identifizierung auf jeder Küvette eingraviert
  • Die Küvetten werden für die Thermostatisierung mit konstanter Wassertemperatur ummantelt, mit Ausnahme der Durchfluss-Küvette