Drucken

MS-kompatibles magnetisches IP-Kit, Streptavidin, Pierce™

Lieferant: Thermo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

90408
PIER90408EA 660 EUR
PIER90408
MS-kompatibles magnetisches IP-Kit, Streptavidin, Pierce™
Proteinkonjugate und Markierungen

Das Thermo Scientific™ Pierce™ MS-kompatible magnetische IP-Kit (Streptavidin) bietet massenspektrometriefreundliche Reagenzien und ein optimiertes Protokoll für eine hocheffektive und effiziente Immunpräzipitation und Co-Immunpräzipitation von Zielantigenen vor der LC-MS-Analyse.


  • Direkt mit dem Peptidverdau in Lösung kompatibel, angereicherte Proben enthalten minimale Waschmittelreste, die mit LC-MS nachgewiesen wurden
  • Antikörperbiotinylierung reduziert die Kontamination im Eluat im Vergleich zu anderen IP-Methoden


Verwendet hochwertige Pierce Streptavidin-Magnetbeads und optimierte Puffer, die mit der nachfolgenden LC-MS-Probenvorbereitung und -analyse kompatibel sind. Nach dem Immunpräzipitationsverfahren ist die zielangereicherte Elutionsfraktion direkt kompatibel mit dem tryptischen Verdau in der Lösung, wodurch Gelaufreinigung, Reinigungsmittelentfernung oder Entsalzung überflüssig werden. Dieses Kit wurde mit zahlreichen Target-Antigenen mit unterschiedlichen Expressionsstufen rigoros validiert, einschließlich Targets, die zuvor ohne Anreicherung oder durch Western Blotting nicht erkannt wurden. Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).


Lieferumfang: Das Kit enthält Streptavidin-Magnetkügelchen (1 ml), IP-MS-Zelllysepuffer (100 ml), IP-MS-Waschpuffer A (75 ml), IP-MS-Waschpuffer B (40 ml), IP-MS-Elutionspuffer (6 ml)


Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR