Drucken
MS-kompatibles magnetisches IP-Kit (Protein A/G), Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
90409
PIER90409EA 662 EUR
PIER90409
MS-kompatibles magnetisches IP-Kit (Protein A/G), Pierce™
Proteinkonjugate und Markierungen
Das Thermo Scientific™ Pierce™ MS-kompatible magnetische IP-Kit (Protein A/G) bietet massenspektrometriefreundliche Reagenzien und ein optimiertes Protokoll, um eine hocheffektive und effiziente Immunpräzipitation und Co-Immunpräzipitation von Zielantigenen vor der LC-MS-Analyse zu ermöglichen.
  • Kit-Komponenten wurden so formuliert, dass sie mit der nachfolgenden LC-MS-Analyse kompatibel sind
  • Bindungs-, Wasch- und Elutionspuffer optimiert, um die Anreicherung von Hintergrundproteinen zu minimieren
Dieses Kit wurde mit zahlreichen Target-Antigenen mit unterschiedlichen Expressionsstufen rigoros validiert, einschließlich Targets, die zuvor ohne Anreicherung oder durch Western Blotting nicht erkannt wurden. Darüber hinaus wurden die Reagenzien und Verfahren sowohl mit manueller als auch mit automatisierter Magnettrennung validiert.
Zu den Anwendungen gehören die Anreicherung von Zielen mit geringer Abundanz zur Verbesserung der MS-Empfindlichkeit, die Identifizierung von Target-Proteinen, die durch Western Blotting nicht nachweisbar sind, die Quantifizierung von Target-Proteinen durch LC-MS-Analyse, das Screening von Antikörpern gegen IP-MS sowie die Anreicherung von Zielproteinen vor der gezielten Analyse (SRM).
Lieferumfang: Das Kit beinhaltet Protein A/G magnetische Beads (1 ml), IP-MS Zelllysepuffer (100 ml), IP-MS Waschpuffer A (75 ml), IP-MS Waschpuffer B (40 ml), IP-MS Elutionspuffer (6 ml), MgCl2 (1 M), (0,75 ml). Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.