Diese kompakte Ultraviolettlampe ist für UV-Anwendungen mit langer, mittlerer und kurzer Wellenlänge (252 nm, 302 nm und 365 nm) vorgesehen. Das innovative Design der Lampe ermöglicht es Benutzern, die gewünschte Wellenlänge mit nur einer Drehbewegung eines Knopfes einzustellen. Die Lampe ist mit photoreaktiven Vernetzungs- und Markierungsübertragungsreagenzien kompatibel, einschließlich der photoreaktiven Aminosäuren zum Entdecken von Proteininteraktionen innerhalb von Zellen.
- Drei Wellenlängen, 254/302/365 nm UV, in einer Lampe
- Die Auswahl jeder Wellenlänge erfolgt durch einfaches Drehen des Drehknopfs an einem Ende des Gehäuses
- Die einzigartig gestalteten Reflektorflächen hinter jeder Röhre bieten maximales UV für Fluoreszenzanwendungen
- Leicht und ergonomisch gestaltet für die Verwendung in der Hand oder stationär
- Das Design ermöglicht die Verwendung im Stand, indem die Lampe auf das Ende oder die Seite gestellt wird
Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.