Drucken
Gemfibrozil
Lieferant: PROMOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
BP363
PROOBP363EA 297 EUR
PROOBP363
Gemfibrozil
Gemfibrozil
Formel: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250.34 g/mol
Siedepunkt: 395
Melting Pt: 59…61 °C
MDL Number: MFCD00079335
CAS-Nummer: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394