Drucken
4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
Lieferant: PROMOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CIL-PCB-3-C
PROOCIL-PCB-3-CEA 581 EUR
PROOCIL-PCB-3-C
4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
Formel: C₁₂H₉Cl
MW: 188.66 g/mol
Siedepunkt: 291
Melting Pt: 77…78 °C
MDL Number: MFCD00013640
CAS-Nummer: 2051-62-9
EINECS: 218-127-7