Drucken

2,2',3,3',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 83)

Lieferant: PROMOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

CIL-PCB-83-C
PROOCIL-PCB-83-CEA 677 EUR
PROOCIL-PCB-83-C
2,2',3,3',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 83)
2,2',3,3',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 83)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
MW: 326.44 g/mol
CAS-Nummer: 60145-20-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR