Drucken

Natriumtetraethylborat 20% in THF

Lieferant: PROMOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

DE-MS-03402S-5 DEMS03402S5X25 DE-MS03402S-25
PROODE-MS-03402S-5EA 151 EUR
PROODE-MS-03402S-5 PROODEMS03402S5X25 PROODE-MS03402S-25
Natriumtetraethylborat 20% in THF
Sodium tetraethylborate
Formel: C₈H₂₀BNa
MW: 150.05 g/mol
MDL Number: MFCD00061547
CAS-Nummer: 15523-24-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR