Drucken
Octylzinntrichlorid
Lieferant: PROMOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
DEMS-03443-0.3
PROODEMS-03443-0.3EA 203 EUR
PROODEMS-03443-0.3
Octylzinntrichlorid
Octylzinntrichlorid
Formel: C₈H₁₇Cl₃Sn
CAS-Nummer: 3091-25-6
EINECS: 221-435-4