L(-)-Tryptophan
Lieferant: PROMOCHEM
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MM0172.00
PROOMM0172.00EA
252
EUR
PROOMM0172.00
L(-)-Tryptophan
L(-)-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204.23 g/mol Melting Pt: 290 Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS-Nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |