Drucken
Cloxiquine
Lieferant: PROMOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
MM0391.00
PROOMM0391.00EA 259 EUR
PROOMM0391.00
Cloxiquine
Cloxiquine
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179.61 g/mol
Siedepunkt: 349
Melting Pt: 125
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006788
CAS-Nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483