Drucken
4'-Ethoxyacetophenon
Lieferant: PROMOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MM0474.04
PROOMM0474.04EA 300 EUR
PROOMM0474.04
4'-Ethoxyacetophenon
4'-Ethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (0.04 mmHg)
Melting Pt: 39
MDL Number: MFCD00009095
CAS-Nummer: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6