Drucken
Anti-CXCR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
51-267
PRSI51-267EA 694 EUR
PRSI51-267
Anti-CXCR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CXCR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Order Now