Drucken
Chemikalien-Absorptionstücher
Lieferant: Portwest Clothing
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
SM80YER
PRTWSM80YEREA 163 EUR
PRTWSM80YER
Chemikalien-Absorptionstücher
Absorptionsmaterial
Perforierte Einzelspinnvliesschichten geben ausgezeichnete Reißfestigkeit und schnelle Absorptionseigenschaften.
  • Geeignet für den Einsatz in fusselfreien Umgebungen
  • Jedes Pad kann 0,4 L von aggressiven und nicht aggressiven Chemikalien absorbieren
Zertifizierungen: Erfüllen die Normen BS 7959-1 und BS 7959-3.