Drucken
Instrumententabletts
Lieferant: P.S. KUNSTSTOFWERKE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
2035150010 2035420010 2049450010 2033910010 2034810010 2034030010
216-1676EA 55 EUR
216-1676 216-1677 216-1678 216-1679 216-1680 PSKA2034030010
Instrumententabletts
Schalen/Schüsseln/Töpfe Instrumentenschalen
Melamin, weiß, poliert.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis 80 °C
  • Widerstandsfähige, glatte Oberflächen für leichte Reinigung
Niedriges Profil.