Rhodamine 123 fluoreszierender Farbstoff, Mitochondrien-Färbemittel
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
R8004-100MG
R8004-25MG
R8004-5MG
R8004-100MGEA
635
EUR
R8004-100MG
R8004-25MG
R8004-5MG
Rhodamine 123 fluoreszierender Farbstoff, Mitochondrien-Färbemittel
Rhodamine 123
Formel:
C₂₁H₁₇ClN₂O₃ MW: 380.82 g/mol Storage Temperature: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD00012664 CAS-Nummer: 62669-70-9 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) | Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon (dry basis) | 62.2 - 70.2 % |
Nitrogen (dry basis) | 6.9 - 7.8 % |
Water (by Karl Fischer) | ≤10.0 % |
Solubility (Turbidity) 1mg/ml in Ethanol |
Clear to Slightly Hazy |
Solubility (Colour) |
Conforms to Requirements Yellow-Orange |
Recommended Retest Period | 4 Years |