Drucken
Natriumchlorid
Lieferant: G Bioscienes
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
RC-093
RC-093EA 97 EUR
RC-093
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Melting Pt: 801
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599