Drucken
Kaliumiodid
Lieferant: G Bioscienes
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
RC-152
RC-152EA 794 EUR
RC-152
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330
Melting Pt: 686
Dichte: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727