Arsenic standard solution, for limit tests
Lieferant: REAGECON
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
5000500C
REGE5000500CEA
135
EUR
REGE5000500C
Arsenic standard solution, for limit tests
Standards
Kationischer Standards
Arsen-Standards
Concentrate to make arsenic standard solution (10 ppm as As) as outlined in Chapter 4 (4.1.2) of Ph. Eur.