Drucken
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) in wässriger Lösung
Lieferant: REAGECON
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
S20115
REGES20115EA 97.9 EUR
REGES20115
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627