Drucken
Gummidichtungen, konisch, für Filternutschen
Lieferant: ROBU GLASFILTER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
21851 21852 21907 21908 21853 21854 21855 21856 21857 21858 21905
ROBU21851EA 11.3 EUR
ROBU21851 ROBU21852 ROBU21907 ROBU21908 ROBU21853 ROBU21854 ROBU21855 ROBU21856 ROBU21857 ROBU21858 ROBU21905
Gummidichtungen, konisch, für Filternutschen
Halterungen und Träger Stützmanschetten
Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.