Drucken
Sulphobromophthalein sodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
S0252-5G
S0252-5GEA 546 EUR
S0252-5G
Sulphobromophthalein sodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Sulphobromophthalein sodium salt hydrate
Sulfobromophthalein disodium salt hydrate has been used as a positive control to study the interaction of 11-keto-β-boswellic acid (KBA) and 3-acetyl-11-keto-β-boswellic acid (AKBA) with organic anion transporter OATP1B3.
Formel: C₂₀H₈Br₄O₁₀S₂Na₂·xH₂O
MW: 837.98 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150017
CAS-Nummer: 71-67-0