SynaptoRed™ C2 ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
S6689-5MG
S6689-5MGEA
622
EUR
S6689-5MG
SynaptoRed™ C2 ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(diethylamino)phenyl)hexatrienyl)pyridinium dibromide (MM 4-64)
SynaptoRed™ C2 has been used for propidium iodide (PI) blockage.
SynaptoRed is a trademark of Biotium, Inc.
Formel:
C₃₀H₄₅Br₂N₃ MW: 607.51 g/mol Storage Temperature: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00467819 CAS-Nummer: 162112-35-8 |