Drucken
Flaschen, Aluminium, mit manipulationssicherem Deckel
Lieferant: Sampling Systems
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A179-50 A179-100 A179-250 A179-500 A179-1000
SAMPA179-50EA 4.3 EUR
SAMPA179-50 SAMPA179-100 SAMPA179-250 SAMPA179-500 SAMPA179-1000
Flaschen, Aluminium, mit manipulationssicherem Deckel
Flaschen Metallflaschen
Aluminiumflaschen erfreuen sich im allgemeinen Labor- und Produktionsbereich großer Beliebtheit.
  • Ideal zum Aufbewahren von Proben
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen
  • Zweiteiliges Dichtungssystem zur Gewährleistung der Wasserdichtigkeit
  • Schnelle Lieferung
Diese Aluminiumflaschen verfügen über ein intuitives Verschlusssystem, das sie wasserdicht macht und sich hervorragend zur Probenaufbewahrung eignet.