Drucken
Zellschaber
Lieferant: SARSTEDT
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
83.3951
SARS83.3951EA 0 EUR
SARS83.3951
Zellschaber
Zellschaber
Zellschaber mit weicher, flexibler Klinge zum schonenden Entfernen von Monolayer-Kulturen, wodurch Zellschäden minimiert werden.
  • Einfache und vollständige Trennung von Monolayern dank extra dünner und flexibler Klinge
  • Wenn der Griff nach unten gedrückt wird, kann die Klinge alle Zellen in ihrem Weg in einem Durchgang entfernen
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert, einzeln verpackt