Drucken
Blood collection needles
Lieferant: SARSTEDT
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
14.1205 85.1162 14.1112 85.1160 85.1637.035 85.1160.200 85.1162.200 85.1440.200 85.1637.205 85.1637.235 85.1638.200 85.1638.205 85.1638.235 85.1640.205 85.1640.235 85.1642.205 14.1205.100
SARS14.1205EA 293 EUR
SARS14.1205 SARS85.1162 SARS14.1112 SARS85.1160 SARS85.1637.035 SARS85.1160.200 SARS85.1162.200 SARS85.1440.200 SARS85.1637.205 SARS85.1637.235 SARS85.1638.200 SARS85.1638.205 SARS85.1638.235 SARS85.1640.205 SARS85.1640.235 SARS85.1642.205 SARS14.1205.100
Blood collection needles
Injektionsnadeln
The needle protection on the safety-needles and Safety-Multifly® needles enables the safe termination of blood collection by locking the needle in the needle protector.