Drucken
Fastpek Allergen ELISA Kits
Lieferant: HYSERVE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1500005 1500007-2
SCIL1500005EA 351 EUR
SCIL1500005 SCIL1500007-2
Fastpek Allergen ELISA Kits
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
These kits are designed to detect allergens by special extraction buffer and antibodies.
  • High sensitivity
  • Increased specificity
  • Assay time of about 120 minutes
Suitable for use in highly processed food.