Drucken
Sicherheitstrichter mit Deckel, "MARCO" V2.0
Lieferant: S.C.A.T.
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
318951 318955 318950 318954 318952 318953 318990 318991 318992 318993 318994 318995
221-0315EA 84.9 EUR
221-0315 SCTV318955 SCTV318950 SCTV318954 SCTV318952 SCTV318953 SCTV318990 SCTV318991 SCTV318992 SCTV318993 SCTV318994 SCTV318995
Sicherheitstrichter mit Deckel, "MARCO" V2.0
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Die S.C.A.T. "MARCO" V2.0 Sicherheitstrichter können sicher verschlossen werden und die Gefahr einer Entzündung vermeiden.
  • Der Sicherheits-Deckeltrichter "MARCO" V2.0 ist ein moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
  • Der integrierte Griffrand am Kugeltrichter-Deckel erhöht die Griffigkeit, ohne den Deckel berühren zu müssen
  • Der innovative Deckel mit integriertem Dichtungsring verschließt den Trichterrand und verhindert den Austritt von explosiven oder gesundheitsgefährdenden
More Product Information