Drucken
Deckeltrichter MARCO, S70/71, PE-HD, mit herausnehmbarem Sieb und Lanze (220 mm), Trichter-Durchmesser 157mm AD (140 mm ID) 1 * 1 ST
Lieferant: SCAT VERTRIEB
Deckeltrichter MARCO, S70/71, PE-HD, mit herausnehmbarem Sieb und Lanze (220 mm), Trichter-Durchmesser 157mm AD (140 mm ID) 1 * 1 ST