Drucken
HPLC-Starter Kits, Versorgung V2.0
Lieferant: S.C.A.T.
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
399200 399201 399202
SCTV399200EA 279 EUR
SCTV399200 SCTV399201 SCTV399202
HPLC-Starter Kits, Versorgung V2.0
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Die Starter-Kits bestehend aus SCAT SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Luftventilen für die Versorgung von HPLC-Anlagen.
  • Preisvorteil im Vergleich zur Einzelbestellung
  • Passend für alle gängigen HPLC-Systeme
  • Nicht benötigte Anschlüsse können mit den mitgelieferten Blindschrauben verschlossen werden, wodurch das System universell einsetzbar ist, auch wenn weniger Anschlüsse benötigt werden
Erstentnahmegeräte, die mit allen gängigen HPLC-Anlagen verwendet werden können, ermöglichen die sichere Extraktion von Lösungsmitteln.
Bestellinformation: More Product Information