Drucken
Flaschenaufsatz-Dispenser, SEASTAR™ HF
Lieferant: SEASTAR CHEMICALS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
SEACS077200-SSN003EA 0 EUR
SEACS077200-SSN003
Flaschenaufsatz-Dispenser, SEASTAR™ HF
Flaschenaufsatz-Dispenser
Der SEASTAR™ HF Flaschenaufsatz-Dispenser aus Fluorpolymer PFA oder modifiziertem PTFE vereint den Komfort eines traditionellen Pumpdispensers mit der chemischen Kompatibilität und hohen Reinheit, die Fluorpolymere bieten.
  • Kann mit hochreinen konzentrierten Säuren verwendet werden
  • Kalibriert und mechanisch getestet, um zu gewährleisten, dass jeder Dispenser die Anforderungen an Volumen, Präzision und Genauigkeit erfüllt
Der SEASTAR™ HF Flaschenaufsatz-Dispenser eignet sich für Anwendungen, bei denen die chemische Beständigkeit der FluorpolymereMore Product Information