Drucken
Natriumhydrogencarbonat
Lieferant: SERVA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
30180.02
SERA30180.02EA 65.1 EUR
SERA30180.02
Natriumhydrogencarbonat
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Melting Pt: 270
Dichte: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1b6e976427f4f21735eca3f0805cdf7ad8c20764&prid=web&clid=SAPDAM