Uridin
Lieferant: SERVA
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
37850.03
SERA37850.03EA
0
EUR
SERA37850.03
Uridin
Uridin
Formel:
C₉H₁₂N₂O₆ MW: 244.20 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006526 CAS-Nummer: 58-96-8 EINECS: 200-407-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...