Adenin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
01840-25G
SIAL01840-25GEA
48.1
EUR
SIAL01840-25G
Adenin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Adenin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₅N₅·HCl MW: 171.59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00150864 CAS-Nummer: 2922-28-3 EINECS: 220-867-0 |