Drucken

2,6-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

100293-10G
SIAL100293-10GEA 39.2 EUR
SIAL100293-10G
2,6-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Siedepunkt: 268
Melting Pt: 96…98 °C
MDL Number: MFCD00004609
CAS-Nummer: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR