Drucken

5-Methoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

113115-25G 113115-5G
SIAL113115-25GEA 249 EUR
SIAL113115-25G SIAL113115-5G
5-Methoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
MDL Number: MFCD00001692
CAS-Nummer: 33892-75-0
EINECS: 251-723-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR