Drucken

(±)-3-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

116807-25G 116807-5G
SIAL116807-25GEA 328 EUR
SIAL116807-25G SIAL116807-5G
(±)-3-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Phenylbuttersäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
MDL Number: MFCD00002725
CAS-Nummer: 4593-90-2
EINECS: 224-987-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR