Drucken

4'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung


MQ200

117374-100G 117374-1KG 117374-5G
SIAL117374-100GEA 42.9 EUR
SIAL117374-100G SIAL117374-1KG SIAL117374-5G
4'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 152
Melting Pt: 36…38 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008745
CAS-Nummer: 100-06-1
EINECS: 202-815-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR