Drucken

p-Anissäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

117390-100G 117390-5G
SIAL117390-100GEA 43.2 EUR
SIAL117390-100G SIAL117390-5G
p-Anissäure, Sigma-Aldrich®
p-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 275
Melting Pt: 182…185 °C
Dichte: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-Nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR