1,3-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
118389-25G
SIAL118389-25GEA
59.9
EUR
SIAL118389-25G
1,3-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₈H₁₆ MW: 112.22 g/mol Siedepunkt: 120 Dichte: 0.7672 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064173 CAS-Nummer: 591-21-9 EINECS: 209-707-0 UN: 2263 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...