Drucken

5-Methyl-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

137316-100G 137316-25G 137316-5G
SIAL137316-100GEA 124 EUR
SIAL137316-100G SIAL137316-25G SIAL137316-5G
5-Methyl-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 89
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 72
MDL Number: MFCD00003232
CAS-Nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR