Drucken

1-Adamantancarbonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

138053-5G
SIAL138053-5GEA 105 EUR
SIAL138053-5G
1-Adamantancarbonitril, Sigma-Aldrich®
1-Adamantancarbonitril
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25 g/mol
Siedepunkt: 275
Melting Pt: 185…187 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00074731
CAS-Nummer: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR